Imprimer
Lithium chlorure 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 51.5 EUR
213233-100G 213233-2KG
Lithium chlorure 99%, Qualité Réactif
Lithium chlorure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1.360 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.07 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.5 %