Imprimer
Lithium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3739.1 3739.2
ROTH3739.1EA 0 EUR
ROTH3739.1 ROTH3739.2
Lithium chlorure
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550