Imprimer
Tétrahydroborate de potassium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 58.8 EUR
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Tétrahydroborate de potassium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrahydroborate de potassium
Formule: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Point de fusion: 500
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011396
Numéro CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
ONU: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material