Acide sulfurique 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
258105-1L
258105-2.5L
258105-500ML
258105-100ML
258105-1LEA
83.8
EUR
258105-1L
258105-2.5L
258105-500ML
258105-100ML
Acide sulfurique 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ Point d'ébullition: 310 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –14…–10 °C Densité: 1.840 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Résultats des tests de spécification
Vapor Density | <0.3 (25 °C, vs air) |
Assay | 95.0 - 98.0 % |
Density (D 20/4) | 1.825 - 1.836 |
Residue on ignition | Max. 5 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 2 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 0.005 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.2 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.5 ppm |
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) | Max. 2 ppm |
APHA | Max. 10 |
Appearance | Free from suspended or insoluble matter |
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 146 °C) |