Imprimer
Eau
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Hydrogen oxide
HN43.2 HN43.1
ROTHHN43.2EA 105 EUR
ROTHHN43.2 ROTHHN43.1
Eau
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098