acide iodique 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
206450500
206452500
206450010
ACRO206450500EA
53.2
EUR
ACRO206450500
ACRO206452500
ACRO206450010
acide iodique 99.5% pour analyses
acide iodique
Formule:
HIO₃ Point de fusion: 110 °C (dec.) Densité: 4,629 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011348 Numéro CAS: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 ONU: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05034 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |