Imprimer
2,5-Diméthylfuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12833.14 A12833.22 A12833.36
A12833.14EA 55.3 EUR
A12833.14 A12833.22 A12833.36
2,5-Diméthylfuranne ≥98%
2,5-Diméthylfuranne
Purity: 98+% CAS No.: 625-86-5 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4410 Melting Point: -62° Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 106449 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003250
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 92…93 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.903
Point d'éclair: 1 °C (33 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003250
Numéro CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
ONU: 3271
ADR: 3,II