Imprimer
5-Méthyl-2-furaldéhyde 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
159920250 159921000
ACRO159920250EA 32 EUR
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Méthyl-2-furaldéhyde 98+%
5-Méthyl-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 89 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00003232
Numéro CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g