5-Éthyl-2-furaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
5-Ethylfurfural
L06659.03
L06659.06
L06659.03EA
51.3
EUR
L06659.03
L06659.06
5-Éthyl-2-furaldéhyde ≥98%
5-Éthyl-2-furaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 23074-10-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1982
MDL No.: MFCD00030605
Formule:
C₇H₈O₂ Point d'ébullition: 79…81 °C (12 mmHg) Densité: 1.055 Point d'éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00030605 Numéro CAS: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |