Imprimer
2-Furaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Furfurol, Furfural
A16167.0B A16167.30
A16167.0BEA 77.8 EUR
A16167.0B A16167.30
2-Furaldéhyde ≥98%
2-Furaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 98-01-1 Molecular Formula: C5H4O2 Formula Weight: 96.09 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.5261 Odour: Almond-like Melting Point: -38° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 105755 Merck Reference: 14,4304 UN No.: 1199 MDL No.: MFCD00003229
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96.09 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.159
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
ONU: 1199
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04325