Imprimer
1,3-Dithianne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10505.06 A10505.14 A10505.22
A10505.06EA 56.1 EUR
A10505.06 A10505.14 A10505.22
1,3-Dithianne ≥98%
1,3-Dithianne
Purity: 98% CAS No.: 505-23-7 Molecular Formula: C4H8S2 Formula Weight: 120.24 Flash Point: 90°(194°F) Odour: Stench Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 102534 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00006654
Formule: C₄H₈S₂
MW: 120.24 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006654
Numéro CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ONU: 3335
ADR: 9 III