Imprimer
1,4-Dioxanne
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
4626.1 4626.2 4626.3 4626.4 4626.6
ROTH4626.1EA 0 EUR
ROTH4626.1 ROTH4626.2 ROTH4626.3 ROTH4626.4 ROTH4626.6
1,4-Dioxanne
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 101.1
Point de fusion: 11.8
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM