Imprimer
Carbonate d'éthylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15735.0C A15735.0E A15735.36
A15735.0CEA 443 EUR
A15735.0C A15735.0E A15735.36
Carbonate d'éthylène ≥99%
Carbonate d'éthylène
Purity: 99% CAS No.: 96-49-1 Molecular Formula: C3H4O3 Formula Weight: 88.06 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 244-245° Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride. Beilstein Reference: 106249 MDL No.: MFCD00005382
Formule: C₃H₄O₃
Point d'ébullition: 244…245 °C
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1,320
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0