Fluorescéine ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
L13251.22
L13251.36
L13251.22EA
41
EUR
L13251.22
L13251.36
Fluorescéine ≥90%
Fluorescéine
Purity: 90+%
CAS No.: 2321-07-5
Molecular Formula: C20H12O5
Formula Weight: 332.32
Melting Point: 320°
Beilstein Reference: 94324
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00005050
Formule:
C₂₀H₁₂O₅ Point de fusion: 320 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005050 Numéro CAS: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 14,4159 |