Imprimer
Acide xanthène-9-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L10384.14 L10384.22 L10384.06
L10384.14EA 56.4 EUR
L10384.14 L10384.22 L10384.06
Acide xanthène-9-carboxylique ≥98%
Acide xanthène-9-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 82-07-5 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 174414
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point de fusion: ∼ 217 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005059
Numéro CAS: 82-07-5
EINECS: 201-394-9