Imprimer
(Fluorène-9-yl)méthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15212.06 A15212.14 A15212.22
A15212.06EA 47.9 EUR
A15212.06 A15212.14 A15212.22
(Fluorène-9-yl)méthanol ≥99%
(Fluorène-9-yl)méthanol
Purity: 99% CAS No.: 24324-17-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 2330017
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001139
Numéro CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5