2-Éthyl-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21934.0100
8.21934.0250
8.21934.0100EA
56.1
EUR
8.21934.0100
8.21934.0250
2-Éthyl-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Éthyl-9,10-anthraquinone
Formule:
C₁₆H₁₂O₂ MW: 236.27 g/mol Point d'ébullition: 415 Point de fusion: 107…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001237 Numéro CAS: 84-51-5 EINECS: 201-535-4 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.0007 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 110 °C |
Molar Mass | 236.26 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 180 - 190 °C |
Vapor Pressure | 0.00056 hPa (70 °C) |
Flash Point |
|
Ignition Point | 485 °C |
Hill Formula | C16H12O2 |