9,10-Anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00465.0100
8.00465.0500
8.00465.0100EA
32.9
EUR
8.00465.0100
8.00465.0500
9,10-Anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone
Formule:
C₁₄H₈O₂ MW: 208.22 g/mol Point d'ébullition: 380 Point de fusion: 165…169 °C Densité: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 185 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001188 Numéro CAS: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 Merck Index: 13,00692 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | 282 - 285 °C |
Molar Mass | 208.22 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 379 - 381 °C |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (190 °C) |
Flash Point | 185 °C |
Ignition Point | 650 °C |
Synonyms | 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione |
Hill Formula | C14H8O2 |