Imprimer
9,10-Phénanthrenequinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 81 EUR
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Phénanthrenequinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: 203…206 °C
Densité: 1.4045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794