Imprimer
9,10-Phénanthrenequinone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
A11762.06 A11762.14 A11762.22
A11762.06EA 35 EUR
A11762.06 A11762.14 A11762.22
9,10-Phénanthrenequinone 95%
9,10-Phénanthrenequinone
Purity: 95% CAS No.: 84-11-7 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 245°(473°F) Melting Point: 207-212° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 608838 Merck Reference: 14,7213 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001163
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: >360 °C
Point de fusion: 207…212 °C
Densité: 1.405
Point d'éclair: 245 °C (473 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07355