Imprimer
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222), Kryptofix® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14925.0001 8.14925.0050
8.14925.0001EA 348 EUR
8.14925.0001 8.14925.0050
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222), Kryptofix® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formule: C₁₈H₃₆N₂O₆
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005111
Numéro CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 376.49 g/mol