Imprimer
Pipérazine 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 35.1 EUR
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Pipérazine 99%, très pur
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 146…148 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 107…111 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
ONU: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)