Imprimer
Acide barbiturique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 39.9 EUR
8.00133.0100 8.00133.0250
Acide barbiturique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09 g/mol
Point d'ébullition: 441
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)