Imprimer
Acide 2-thiobarbiturique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 26.9 EUR
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
Acide 2-thiobarbiturique 98%
Acide 2-thiobarbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240…255 °C
Densité: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006674
Numéro CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %