1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
DABCO
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03456.0100
8.03456.0250
8.03456.1000
8.03456.0100EA
64.7
EUR
8.03456.0100
8.03456.0250
8.03456.1000
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formule:
C₆H₁₂N₂ Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa) Point de fusion: 155…158 °C Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006689 Numéro CAS: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 ONU: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,09801 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 155 - 158 °C |
Molar Mass | 112.17 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 174 - 176 °C |
Vapor Pressure | 0.68 hPa (21 °C) |
Flash Point | 62.2 °C |
Density | 1.14 g/cm3 (25 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution |
Ignition Point | 350 °C |