Imprimer
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DABCO
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 53.2 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formule: C₆H₁₂N₂
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006689
Numéro CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %