2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
Purity: 98%
CAS No.: 533-75-5
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Point d'ébullition: 115 °C (12 mmHg) Point de fusion: 50…55 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004158 Numéro CAS: 533-75-5 EINECS: 208-577-2 |