Imprimer
Ciclopropilmetanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12567.06 A12567.14 A12567.22
A12567.06EA 36.9 EUR
A12567.06 A12567.14 A12567.22
Ciclopropilmetanol ≥98%
Ciclopropilmetanol
Purity: 98% CAS No.: 2516-33-8 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Mild Melting Point: -60° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1846846 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00001309
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 123…124 °C
Point de fusion: < –60 °C
Densité: 0.904
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001309
Numéro CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
ONU: 1987
ADR: 3,III