Imprimer
Ciclopropilmetanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 51.4 EUR
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Ciclopropilmetanol 99%
Ciclopropilmetanol
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 123…124 °C (738 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001309
Numéro CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %