Imprimer
1-Cyclohexyléthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B20363.06 B20363.14
B20363.06EA 111 EUR
B20363.06 B20363.14
1-Cyclohexyléthanol ≥98%
1-Cyclohexyléthanol
Purity: 98% CAS No.: 1193-81-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 188-190° MDL No.: MFCD00001475
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 188…190 °C
Densité: 0,92
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001475
Numéro CAS: 1193-81-3
EINECS: 214-780-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b02ed7f0ec80c1d02a0b5414c0585a6d8fadd9&vid=34a65012f79e7eb749c7cecc0c01e3a2172463a3&prid=web&clid=SAPDAM