Imprimer
myo-Inositol 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
122261000 122265000 122260010 122260051
ACRO122261000EA 95.1 EUR
ACRO122261000 ACRO122265000 ACRO122260010 ACRO122260051
myo-Inositol 98+%
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…228 °C
Densité: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 228 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm