Imprimer
Isothiocyanate de cyclohexyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 30.7 EUR
A15585.06 A15585.14
Isothiocyanate de cyclohexyle ≥98%
Isothiocyanate de cyclohexyle
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1.033
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003841
Numéro CAS: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
ONU: 2922