Imprimer
Chlorure de cyclopentanecarbonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14142.06 A14142.14 A14142.22
A14142.06EA 76.2 EUR
A14142.06 A14142.14 A14142.22
Chlorure de cyclopentanecarbonyle ≥98%
Chlorure de cyclopentanecarbonyle
Purity: 98% CAS No.: 4524-93-0 Molecular Formula: C6H9ClO Formula Weight: 132.59 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Odour: Acrid Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1237147 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001370
Formule: C₆H₉ClO
Point d'ébullition: 160…162 °C
Densité: 1,091
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001370
Numéro CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
ONU: 2920
ADR: 8,II