Imprimer
Chlorure de cyclohexanecarbonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
A19824.14 A19824.22
A19824.14EA 37.4 EUR
A19824.14 A19824.22
Chlorure de cyclohexanecarbonyle ≥97%
Chlorure de cyclohexanecarbonyle
Purity: 97+% CAS No.: 2719-27-9 Molecular Formula: C7H11ClO Formula Weight: 146.62 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 742163 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001456
Formule: C₇H₁₁ClO
MW: 146.62 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C
Point de fusion: 29
Densité: 1.088
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001456
Numéro CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
ONU: 3265
ADR: 8 II