p-Benzoquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
A13162.0BEA
170
EUR
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
p-Benzoquinone ≥98%
p-Benzoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 106-51-4
Molecular Formula: C6H4O2
Formula Weight: 108.10
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.318
Odour: Pungent
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: ca 180° subl.
Beilstein Reference: 773967
Merck Reference: 14,8074
UN No.: 2587
MDL No.: MFCD00001591
Formule:
C₆H₄O₂ Point d'ébullition: ∼180 °C (subl.) Point de fusion: 112…115 °C Densité: 1.318 Point d'éclair: 77 °C (171 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001591 Numéro CAS: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 ONU: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8074 |