Imprimer
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
330830100 330830250
ACRO330830100EA 69.7 EUR
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Numéro MDL: MFCD00006720
Numéro CAS: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %