Imprimer
Benzotriazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
183881000 183885000 183880025
ACRO183881000EA 68.3 EUR
ACRO183881000 ACRO183885000 ACRO183880025
Benzotriazole 99%
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 204 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 94…99 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals or granules or needles or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %