Imprimer
Benzo[ghi]perylène 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 409 EUR
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perylène 98+%
Benzo[ghi]perylène
Formule: C₂₂H₁₂
Point d'ébullition: >500 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 276…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004135
Numéro CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %