Imprimer
Biphényle-2-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10592.0E A10592.30 A10592.36
A10592.0EEA 172 EUR
A10592.0E A10592.30 A10592.36
Biphényle-2-ol ≥99%
Biphényle-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 90-43-7 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 124°(255°F) Odour: Mild Boiling Point: 152-154°/15mm Beilstein Reference: 606907 Merck Reference: 14,7304 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002208
Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 152…154 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1,293
Point d'éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002208
Numéro CAS: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7304