Biphényle-2-ol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
130760050
130765000
130760025
ACRO130760050EA
27.6
EUR
ACRO130760050
ACRO130765000
ACRO130760025
Biphényle-2-ol 99+%
Biphényle-2-ol
Formule:
C₁₂H₁₀O MW: 170.21 g/mol Point d'ébullition: 280…286 °C (1013 hPa) Point de fusion: >56 °C Densité: 1.21 g/cm³ Point d'éclair: 123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002208 Numéro CAS: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 ONU: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07458 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥99.0 % |