Imprimer
Biphényle-2-ylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 49.4 EUR
8.20155.0010 8.20155.0050
Biphényle-2-ylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Biphényle-2-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C