Imprimer
Biphényle-2-ylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
L05728.03 L05728.06
L05728.03EA 21.2 EUR
L05728.03 L05728.06
Biphényle-2-ylamine 97%
Biphényle-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 90-41-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 153°(307°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 299° Beilstein Reference: 471874 MDL No.: MFCD00007701
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169.23 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C
Point de fusion: 47…52 °C
Point d'éclair: 153 °C (307 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9