Salicylate de benzyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-58-1
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5804
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 190°/14mm
Beilstein Reference: 2115365
Merck Reference: 14,1144
MDL No.: MFCD00020034
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ Point d'ébullition: 190 °C (14 mmHg) Point de fusion: 18…20 °C Densité: 1,170 Point d'éclair: 137 °C (278 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020034 Numéro CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Merck Index: 14,1144 |