Imprimer
Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
A11775.14 A11775.22 A11775.36
A11775.14EA 50.7 EUR
A11775.14 A11775.22 A11775.36
Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle ≥99%
Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle
Purity: 99% CAS No.: 773-64-8 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 53-57° Boiling Point: 150°/20mm Beilstein Reference: 1107601 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007434
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218.7 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007434
Numéro CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
ONU: 3261
ADR: 8 II