Imprimer
Alcool 2,5-diméthylbenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L01624.03 L01624.06
L01624.03EA 59.9 EUR
L01624.03 L01624.06
Alcool 2,5-diméthylbenzylique ≥97%
Alcool 2,5-diméthylbenzylique
Purity: 97+% CAS No.: 53957-33-8 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 2243420 MDL No.: MFCD00004625
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 232…234 °C
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1.011
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004625
Numéro CAS: 53957-33-8
EINECS: 258-888-2