Imprimer
Alcool 3,5-diméthylbenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylene, 3,5-Dimethylbenzylalcohol
L14726.03 L14726.06 L14726.14
L14726.03EA 37.3 EUR
L14726.03 L14726.06 L14726.14
Alcool 3,5-diméthylbenzylique ≥99%
Alcool 3,5-diméthylbenzylique
Purity: 99% CAS No.: 27129-87-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 218-221° Beilstein Reference: 2077285 MDL No.: MFCD00004648
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 218…221 °C
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004648
Numéro CAS: 27129-87-9
EINECS: 248-241-2