Imprimer
Alcool 2,4-diméthylbenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
L02899.03 L02899.06
L02899.03EA 38.8 EUR
L02899.03 L02899.06
Alcool 2,4-diméthylbenzylique ≥97%
Alcool 2,4-diméthylbenzylique
Purity: 97% CAS No.: 16308-92-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 120-121°/13mm Beilstein Reference: 1859679 MDL No.: MFCD00004624
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 120…121 °C (13 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004624
Numéro CAS: 16308-92-2
EINECS: 240-393-8