4-Nitrobenzophénone 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
p-Nitrobenzophenone
B20405.06
B20405.14
B20405.06EA
20.6
EUR
B20405.06
B20405.14
4-Nitrobenzophénone 99
4-Nitrobenzophénone
Purity: 99%
CAS No.: 1144-74-7
Molecular Formula: C13H9NO3
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1912753
Formule:
C₁₃H₉NO₃ MW: 227.22 g/mol Point de fusion: 136…138 °C Densité: 1.406 g/cm³ (0 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007354 Numéro CAS: 1144-74-7 EINECS: 214-542-2 |