4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08125.0250
8.08125.1000
8.08125.0250EA
76.5
EUR
8.08125.0250
8.08125.1000
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Formule:
C₁₇H₂₀N₂O Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa) Point de fusion: 172 °C Point d'éclair: 220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008312 Numéro CAS: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 172 - 175 °C |
Molar Mass | 268.35 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Flash Point | 220 °C |
Ignition Point | 480 °C |