4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20161.0050
8.20161.0250
8.20161.0050EA
49.7
EUR
8.20161.0050
8.20161.0250
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone
Formule:
C₂₁H₂₈N₂O MW: 324.47 g/mol Point d'ébullition: 420 Point de fusion: 96.5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009044 Numéro CAS: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 90 - 95 °C |
Molar Mass | 324.46 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Flash Point | 151 °C |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |